UserName
Rotary Evaporators
Évaporateurs rotatifs
Les évaporateurs rotatifs sont indispensables pour éliminer efficacement et en douceur les solvants dans les laboratoires de chimie, de pharmacie et de sciences de la vie. Des distillations de routine aux processus de synthèse complexes, ils permettent une concentration, un séchage et un recyclage des solvants en toute sécurité grâce à un contrôle précis de la rotation, de la température et du vide.
Évaporateur rotatif Cole-Parmer™ Stuart™, condenseur à serpentin vertical
Évaporateur rotatif numérique compact, avec ensemble de verrerie verticale, idéal pour l'extraction par solvant lorsque l'espace sur la paillasse est limité.
Condenseur Heidolph™ G1
Condenseur de rechange pour évaporateur rotatif. Le condenseur Heidolph™ G1 est conçu pour les évaporateurs de la série LABORATA.
Évaporateur rotatif IKA™ RV 8 avec condenseur à glace carbonique
L'évaporateur rotatif RV 8 avec condenseur à glace carbonique offre un nouveau système de distillation avec un levage manuel et un nouveau mécanisme de serrage. 
FAQ
Un évaporateur rotatif élimine en douceur les solvants volatils en faisant tourner un ballon dans un bain chauffé sous pression réduite. La vapeur de solvant est ensuite condensée et collectée pour être réutilisée ou éliminée. Les systèmes Buchi, Heidolph, IKA et Stuart associent un chauffage contrôlé, la rotation et le vide afin d’assurer une élimination des solvants efficace et reproductible.
Commencez par définir le type de solvant, son point d’ébullition, le volume de l’échantillon et le débit requis. Sélectionnez ensuite un évaporateur rotatif doté d’une température de bain appropriée, d’un type de condenseur adapté et d’une capacité de ballon adéquate. Buchi, Heidolph, IKA et Stuart proposent des plateformes évolutives, des laboratoires d’enseignement au développement de procédés, vous aidant ainsi à concilier performances et budget.
Les accessoires clés comprennent des condenseurs compatibles, des pompes à vide, des refroidisseurs à circulation, des ballons de réception et des revêtements de protection. IKA et Heidolph proposent des condenseurs assortis et des solutions de démarrage, tandis que Stuart et Buchi offrent des ensembles de verrerie dédiés. Le choix d’accessoires compatibles améliore l’efficacité, la sécurité et la facilité de maintenance de l’ensemble de votre parc d’équipements.
Le réseau Fisher Scientific associe des marques de premier plan à une disponibilité des produits à l’échelle de l’UE et à une tarification contractuelle cohérente. Les évaporateurs rotatifs et leurs accessoires Buchi, Heidolph, IKA et Stuart peuvent être standardisés sur l’ensemble des sites, ce qui simplifie la qualification, la formation et la maintenance, tout en tirant parti d’achats centralisés et d’un contrôle des stocks optimisé.
Marques phares