Learn More
Masterflex™ Tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle
Utilisez cette tubulure pour les tests biologiques. La tubulure Microbore en éthylène-acétate de vinyle Saint Gobain Performance Plastics™ est biologiquement stable, non toxique et non contaminante.
69.10€ - 249.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11977875
|
Masterflex™
95712-12 |
0,25 mm | 2,08 mm |
71.90€
15m |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11917885
|
Masterflex™
95712-30 |
1,02 mm | 3,07 mm |
71.90€
15m |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11787355
|
Masterflex™
06492-03 |
0,76 mm | 2,29 mm |
249.00€
30m |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11927885
|
Masterflex™
95712-32 |
1,27 mm | 3,23 mm |
69.10€
15m |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11937885
|
Masterflex™
95712-34 |
1,42 mm | 3,35 mm |
69.10€
15m |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11947885
|
Masterflex™
95712-36 |
1,52 mm | 3,45 mm |
71.90€
15m |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11957885
|
Masterflex™
95712-40 |
1,85 mm | 3,78 mm |
69.10€
15m |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11727355
|
Masterflex™
06492-02 |
0.51 mm | 1.52 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11707365
|
Masterflex™
06492-05 |
1,27 mm | 2,29 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Tubulure translucide réticulée pour tubulure flexible micro-ligne
- Mémoire élastique pratiquement parfaite : revient à sa forme d'origine avec un chauffage doux
- La résine est conforme à la norme USP 23 classe VI et aux spécifications du National Formulary vol. 14
- Stérilisez en autoclave, à l’oxyde d’éthylène, par irradiation aux rayons gamma ou par chaleur sèche
Spécification
EVA | |
1/boîte |