Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC
Tous les produits Macherey-Nagel ProduitsCode nomenclature Nacres: SB.54
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Épaisseur du film:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 0,4 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Idéal pour les détecteurs MS à trappe d’ions et quadripôle |
| Type | Colonne capillaire GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,2 mm |
| Phase stationnaire | Optima™ 1 MS Accent |
| Type d’USP | G1, G2, G38 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
| Plage de températures | 360°C |
| Épaisseur du film | 0,2 μm |
| Longueur (métrique) | 50 m |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire Optima™ 1 MS Accent GC >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu