Learn More
Entonnoir d’égalisation de pression Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™
Code produit. 10034804
100 ml, 19/26, 19/26, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
Taille du cône:
19/26
24/29
Numéro de joint:
19/26
24/29
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034804
Marque: Quickfit DE100/22
Il en reste undefined
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide
  • Conforme à la norme ISO 4800
  • Peut également être utilisé avec des extracteurs de Soxhlet en tant que pièges à solvant afin de faciliter la récupération à la fin d’une extraction
  • Avec robinets d’arrêt GP Rotaflo™ doté de clés en PTFE résistantes aux produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Taille du cône 19/26
À utiliser avec (application) Utilisé lorsque des liquides doivent être introduits dans des récipients sous vide, Soxhlets comme piège à solvant
Numéro de joint 19/26
Quantité 1PK
Robinets d’arrêt 3mm
Type de produit Entonnoir d’égalisation de la pression
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Entonnoir d’égalisation de pression Quickfit™ avec robinet d’arrêt Rotaflo™ >