UserName
24981_Merch_P1_Product
Milieux de culture pour cellules d'ovaire de hamster chinois
Les solutions liquides, réactifs et composés secs sont conçus pour soutenir la croissance, la prolifération et la transfection des cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO). Ils sont disponibles dans une gamme de formulations et de volumes pour répondre à vos besoins spécifiques.
EN VEDETTE
Kit de Transfection Gibco™ ExpiFectamine™ CHO
Réactif de transfection cationique à haute efficacité avec amplificateur optimisé et alimentation de culture.
25356 Merch P2 Product 1
Gibco™ ExpiCHO™ Expression Medium
Milieu chimiquement défini, sans origine animale
Fabriqué selon les normes GMP, sans sérum et sans protéines pour la croissance à haute densité et la transfection des cellules CHO.
25356 Merch P2 Product 2
Milieu CHO Greener Choice
Réduisez votre impact environnemental
Les produits Greener Choice offrent un ou plusieurs avantages environnementaux par rapport aux produits ordinaires.
25356 Merch P2 Product 2
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Complétez votre commande
Pipettes manuelles monocanal
Pipettes monocanal manuelles pour le transfert de quantités mesurées de liquide entre différents récipients. Utilisées avec des embouts de pipette jetables universels ou spécifiques à l'appareil.
Embouts de pipette universels
Adaptés à toute application génomique ou biologique, ces embouts jetables sont disponibles en versions stériles et non stériles pour une variété de fonctions spécifiques et en différents styles et longueurs.
Flacons de milieux
Des flacons en verre emblématiques aux flacons en plastique robustes, choisissez les flacons de milieux adaptés à votre application dans notre portefeuille diversifié.
Questions fréquemment posées
Les cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO) sont généralement cultivées dans plusieurs types de milieux, selon les besoins spécifiques de l'expérience ou du processus de production. Les milieux couramment utilisés incluent :
  • Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) : Souvent supplémenté avec 10 % de sérum bovin fœtal (FBS) et d'autres additifs tels que L-glutamine, des acides aminés non essentiels et des antibiotiques
  • Mélange nutritif Ham's F-12 : Fréquemment utilisé seul ou en combinaison avec DMEM (par exemple, DMEM/F-12) et supplémenté avec FBS et d'autres nutriments
  • Milieu RPMI-1640
  • Milieux sans sérum : sans utilisation de sérum animal (par exemple, CHO-S-SFM II, EX-CELL® CHO DHFR-, CD OptiCHO™ Medium)
  • Milieux sans protéines : sans utilisation de protéines dérivées d'animaux (par exemple, CD CHO Medium, CHOgro® Expression Medium)
Les cellules d'ovaire de hamster chinois (CHO) sont cultivées par :
  • Préparation : Utiliser un milieu de culture approprié (par exemple, DMEM, Ham's F-12) supplémenté avec les nutriments nécessaires
  • Ensemencement : Placer les cellules dans un récipient de culture stérile (par exemple, flacons, plaques) à la densité souhaitée
  • Incubation : Maintenir les cellules dans un incubateur à 37°C avec 5% de CO₂
  • Nourrissage : Remplacer régulièrement le milieu épuisé par du milieu frais pour fournir des nutriments et éliminer les déchets
  • Sous-culture : Passer périodiquement les cellules dans de nouveaux récipients de culture pour éviter la surconfluence et maintenir une croissance saine
Lors de la sélection des milieux de culture de cellules CHO, considérez :
  1. Besoins nutritionnels : Assurez-vous que le milieu fournit tous les nutriments nécessaires, y compris les acides aminés, les vitamines et les minéraux, pour soutenir une croissance et une productivité cellulaires optimales
  2. Contenu en sérum : Décidez entre milieux contenant du sérum, sans sérum ou sans protéines en fonction du besoin de cohérence, du coût et des considérations réglementaires. Les milieux sans sérum et sans protéines sont souvent préférés pour la production biopharmaceutique
  3. Compatibilité de la lignée cellulaire : Choisissez une formulation de milieu compatible et optimisée pour la lignée cellulaire CHO spécifique que vous utilisez
  4. Productivité et qualité : Évaluez l'effet du milieu sur le rendement et la qualité du produit souhaité, tel que les protéines recombinantes ou les anticorps monoclonaux
  5. Conformité réglementaire : Pour les applications biopharmaceutiques, assurez-vous que les composants du milieu répondent aux normes réglementaires et sont exempts de composants dérivés d'animaux si nécessaire
Ressources connexes
Flux de travail de culture cellulaire, de la culture à la découverte
Trouvez une gamme complète de produits pour chaque étape de votre flux de travail de culture cellulaire, vous aidant à garantir le succès à chaque fois.
24981 Merch P8 Doc 1
Manuel de culture cellulaire 3D – culture et analyse de modèles cellulaires 3D
Un aperçu des lignées cellulaires, des conditions de culture et des techniques d'analyse utilisées dans la transition des modèles cellulaires 2D aux modèles cellulaires 3D.
24981 Merch P8 Doc 2
Produits de sérum de culture cellulaire Cytiva
Trouvez des informations sur une variété de produits de sérum.
24981 Merch P8 Doc 3
Commandez vos marques préférées