Learn More
Poulten Graf™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre borosilicaté de classe A Code produit.: 12353976
Expédition estimée: 19-11-2025
Il en reste null
Ajouter au panier
Poulten Graf™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre borosilicaté de classe A
Code produit. 12353976
4 mL, 7/16, Transparent, 5 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Taille du bouchon:
7,5/16
7/16
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 12353976
Marque: Poulten Graf™ RB257/D/5
Il en reste null
Expédition estimée: 19-11-2025
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Created from borosilicate glass. Poulten Graf™ Volumetric Flasks with Class A Stopper are used to prepare standard solutions.
  • Bouchon en polypropylène inclus
  • Chaque flacon numéroté individuellement pour l’identification et la traçabilité
  • Verre borosilicaté Volac™
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 4 mL
Matériau Verre borosilicaté
Nbre par carton 5
Tolérance ±0,025 ml
Graduated Oui
Classe A
Forme du fond Trapézoïdal
Taille du bouchon 7/16
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Poulten Graf™ Fiole jaugée trapézoïdale en verre borosilicaté de classe A >