Learn More
Eppendorf Pipettes à volume variable Reference™ 2 Code produit.: 15743479
En stock
Il en reste null
Ajouter au panier
Eppendorf Pipettes à volume variable Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4760726 Tous les produits Eppendorf Produits
0,5 à 10 μl, Gris moyen, 0,01 μl, 1 pièce
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 10 μl
0,5 à 5 ml
0.1 à 2.5μl
1-10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
30 à 300 μl
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Turquoise
Violet
Incréments:
0,002 μl
0,01 μl
0,02 μl
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
2 μl
5 μl
10 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15743479
Marque: Eppendorf 4924000029
Focus sur les essais agro-scientifiques
Utilisez le code promo 24136 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
En stock
Edge
Ajouter au panier
Il en reste null
Ajouter au panier
Minimisez le risque de contamination par aérosol et réduisez les risques de microtraumatismes du pouce grâce à ces pipettes à volume variable. Les pipettes à volume variable Eppendorf™ Reference™ 2 sont idéales pour le pipetage et le mélange de liquides, le remplissage de plaques, gels et récipients de réaction, l’extraction de phases et l’élimination des surnageants.
  • Système de pipetage intégré avec technologie RFID interne
  • Le numéro de série est imprimé sur plusieurs composants de la pipette
  • Pipette avec code couleur et étiquette de volume permettant d’identifier rapidement la taille de la pointe / du volume
  • La partie supérieure ronde de la pipette permet de travailler dans n’importe quelle position
  • Affichage à quatre chiffres pour un réglage exact, rapide et sûr du volume (verrouillage du volume compris)
  • La pointe conique à ressort réduit l’effort pendant le fonctionnement / l’éjection
  • Manche supérieur solide, pièces mobiles et bords externes en acier inox pour une pipette robuste
  • Grande flexibilité avec possibilité de retirer les cônes simples
  • Assure un alignement continu identique de la pipette pendant le processus de travail
  • Pipette entièrement autoclavable avec une surface lisse et peu de bords rugueux
  • Fonctionnement par bouton unique
  • Dispose d’une pointe à ressort, de pièces mobiles, de bords externes en acier inox avec zone de marquage personnalisable
  • Manipulation ergonomique et effort de fonctionnement réduit
  • Éjection simple et rapide de la pointe avec réduction active des émissions d’aérosol
  • Réduit les microtraumatismes répétés grâce à son fonctionnement qui n’exige pas de déplacer le pouce latéralement
  • Retour haptique avant l’éjection de la pointe
  • Haute précision pour des résultats de pipetage fiables
  • Réglage secondaire convivial
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Sans substance causant des dommages à l'environnement
    • Sans danger pour la couche d'ozone
    • Non toxique
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris moyen
À utiliser avec Cône de pipette de 20 μl
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Référence 2
Type Pipette
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl
À utiliser avec (équipement) Pointes de pipette de 20 μl
Comprend epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips
Incréments 0,01 μl
Code couleur Medium Gray
Afficher plus Afficher moins
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 23.92%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 17.34%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:25
    Loaded: 4.85%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 16.43%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf Pipettes à volume variable Reference™ 2 >