Learn More
Flacon en verre à fond rond à deux col Quickfit™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Raccord manchonné:
14/23 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 14/23 (côté)
24/29 (centre), 19/26 (côté)
34/35 (centre), 19/26 (côté)
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Fabriqué en verre borosilicaté. Le flacon en verre à fond rond et deux cols Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ présente une haute résistance aux chocs thermiques et aux attaques chimiques.
- Équipé de deux prises en verre rodé Quickfit™ ; un col central vertical ; un col latéral incliné
- Col latéral utile pour l’introduction de tubes d’entrée de gaz et de thermomètres, etc., dans le flacon
- Fabriqués en verre borosilicaté pour une résistance élevée aux chocs thermiques et aux attaques chimiques
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 100 ml |
Matériau | Verre borosilicaté |
Hauteur (métrique) | 110 mm |
Nbre par carton | 2 |
Raccord manchonné | 24/29 (centre), 14/23 (côté) |
Forme du fond | Rond |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Documents
Product Information
Product Information
Product information
Taille: 2.8 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Flacon en verre à fond rond à deux col Quickfit™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu