Learn More
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat
Code nomenclature Nacres: NB.43
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Spécification
Spécification
| Type de base | Hexagonale |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Forme | Rond |
| Certifications/Conformité | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Type | Bouteille graduée |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Comprend | Certificat unique |
| Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Poulten Graf™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté classe A Volac™ avec certificat >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu