Bouteilles plastiques rondes
Les bouteilles plastiques rondes sont un choix essentiel pour le stockage des liquides, le prélèvement et le transport d’échantillons dans les laboratoires de chimie, de sciences de la vie et d’environnement. Cette gamme Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand, Azlon, Kautex et Gosselin couvre des volumes allant des petits flacons d’échantillonnage aux bidons de plusieurs litres en HDPE ou LDPE. Les modèles à large ouverture facilitent le remplissage, tandis que les bouchons étanches et les parois robustes répondent aux protocoles exigeants. Utilisez ces bouteilles pour le stockage de tampons et de milieux, la préparation de réactifs, la collecte de déchets et l’expédition d’échantillons d’eau ou de sol avec des résultats fiables et reproductibles.
Kautex™ Flacons à large ouverture en LDPE Série 303
Conçus avec une large ouverture pour un remplissage et un nettoyage facilités. Les flacons à large ouverture Kautex™ sont idéaux pour les liquides, pâtes et granulés.
Contec™ Sterile IPA
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flacons de laboratoire en HDPE à large ouverture
Réalisez de nombreuses applications sur le terrain grâce à ces flacons polyvalents en HDPE de qualité laboratoire, à large ouverture.
Contec™ Sterile IPA
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Les Indispensables
Questions fréquemment posées
La plupart des bouteilles plastiques rondes de cette gamme sont en HDPE ou LDPE. Les bouteilles HDPE Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand et Azlon offrent une bonne résistance chimique, tandis que les modèles LDPE Kautex et Gosselin fournissent une flexibilité accrue et un contrôle confortable lors de la pression ou du versement.
Sélectionnez le volume en fonction du volume de travail souhaité et du vide nécessaire pour l’expansion, le mélange ou la congélation. Les petites bouteilles Fisherbrand et Gosselin limitent les pertes de réactifs, tandis que les plus grands contenants Thermo Scientific Nalgene et Azlon conviennent à la préparation en vrac ou au transport d’échantillons environnementaux.
Les bouteilles plastiques rondes sont proposées avec bouchons vissés standards, large ouverture avec étanchéité renforcée et bouchons spécifiques de distribution ou de versement. Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand, Azlon, Kautex et Gosselin fournissent des bouchons compatibles pour assurer une fermeture fiable pendant le stockage et le transport.
Vérifiez la compatibilité du HDPE ou du LDPE avec votre solvant ou réactif à l’aide des données fabricants Thermo Scientific Nalgene, Azlon ou Kautex. Pour les produits agressifs, contrôlez la concentration maximale, les limites de température et les temps de contact afin d’éviter gonflement, fissuration ou perméation.
Les bouteilles plastiques rondes de marque Thermo Scientific Nalgene, Fisherbrand, Azlon, Kautex et Gosselin offrent généralement une meilleure constance de lot, une traçabilité renforcée et des performances validées. Cela favorise des procédures de stockage standardisées, des résultats reproductibles et un risque moindre de fuites ou de contamination lors du transport.
Commandez vos marques préférées