Embouts de pipette robotisés
Embouts de pipette jetables, filtrés et non filtrés, conçus pour être utilisés avec des postes de travail automatisés de manipulation de liquides. Ces pointes ont des tolérances plus étroites que les pointes pour pipettes manuelles. Choisissez entre stérile, non stérile, différents formats, styles de pointes et couleurs en fonction de vos besoins.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 17516696
Code produit 15378291
Code produit 12742856
Code produit 30019045
Code produit 30019046
Code produit 10059499
Code produit 17506696
Code produit 12736769
Les Indispensables
Code produit 17596686
Code produit 10121343
Code produit 13187444
Code produit 30019038
Code produit 12796699
Code produit 13427499
Code produit 15398291
Complétez votre commande
FAQ
Les embouts robotisés offrent plusieurs avantages dans les systèmes automatisés de manipulation de liquides, notamment une précision et une cohérence accrues dans la distribution de liquides. Ils sont conçus pour fonctionner de manière transparente avec les systèmes de pipetage robotisés, garantissant des résultats précis et reproductibles. Les embouts robotisés peuvent gérer efficacement les applications à haut débit, ce qui accélère considérablement les flux de travail et réduit le travail manuel. Ils minimisent également le risque de contamination et d'erreur humaine, ce qui est crucial pour les tests et les expériences sensibles. De plus, les embouts robotisés sont disponibles en différentes tailles et types, tels que les embouts filtrants et les embouts à faible rétention, afin de répondre à des besoins expérimentaux spécifiques.
Un entretien et un stockage adéquats des embouts robotisés sont essentiels pour garantir leur performance et leur longévité. Stockez les embouts dans un environnement propre et sec afin d'éviter toute contamination et tout dommage. Conservez-les dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation afin de préserver leur stérilité et d'éviter toute exposition à la poussière et à d'autres contaminants. Inspectez régulièrement les embouts avant leur utilisation afin de détecter tout signe de dommage ou de défaut. Évitez de toucher les embouts à mains nues afin d'éviter toute contamination. Assurez-vous que les embouts sont compatibles avec le système de pipetage robotisé utilisé. Une manipulation et un stockage appropriés contribueront à préserver l'intégrité et la fiabilité des embouts robotisés.
Les problèmes courants liés aux embouts robotisés comprennent un mauvais ajustement ou une incompatibilité avec le système de pipetage robotisé, ce qui peut entraîner des fuites ou un dosage irrégulier. Assurez-vous que les embouts sont compatibles avec le système robotisé utilisé et qu'ils sont correctement fixés. La contamination est un autre problème, en particulier avec les embouts filtrants ; manipulez toujours les embouts avec précaution et stockez-les correctement afin de préserver leur stérilité. Un encrassement peut se produire si les embouts ne sont pas utilisés correctement ou s'ils sont endommagés. Inspectez régulièrement les embouts et remplacez-les si nécessaire pour éviter tout encrassement. En résolvant ces problèmes courants grâce à une sélection, une manipulation et un stockage appropriés, vous pouvez garantir la fiabilité des performances de vos embouts robotisés.