Antibiotiques
Les antibiotiques sont des composés et des substances qui tuent ou inhibent la croissance des bactéries et sont couramment utilisés pour prévenir la contamination bactérienne dans les cultures cellulaires. Notre vaste gamme d'antibiotiques est disponible en diverses quantités, poids moléculaires et concentrations pour répondre à vos besoins spécifiques.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 11526481
Cytiva Solution (Fungiezone) d’amphotéricine B HyClone™
Code produit 10396833
Fisher Bioreagents Carbénicilline (sel disodique), Fisher BioReagents
Code produit 17660917
MP Biomedicals Amphotéricine B, MP Biomedicals
Code produit 10460264
Fisher Bioreagents Chlorhydrate de tétracycline, Fisher BioReagents
Code produit 15595986
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de moxifloxacine
Code produit 10224873
Fisher Bioreagents Sulfate de gentamycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 15495299
Thermo Scientific Alfa Aesar Sel de sodium de pénicilline G, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255203
Fisher Bioreagents Chloramphénicol (poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10346503
Fisher Bioreagents Amphotéricine B (solution jaune / 250 μg/ml), Fisher BioReagents
Code produit 11471431
MP Biomedicals Rapamycine, 99,0 %, MP Biomedicals™
Code produit 11450435
MP Biomedicals Pénicilline-Streptomycine-Amphotéricine B, 100X, MP Biomedicals
Code produit 15405739
Thermo Scientific Alfa Aesar Antimycine A, Thermo Scientific Chemicals
Les Indispensables
Code produit 10034587
Fisher Bioreagents Nystatine, Fisher BioReagents
Code produit 25647
Chlorhydrate de doxycycline (poudre jaune), Fisher BioReagents™
Code produit 15495139
Thermo Scientific Alfa Aesar Staurosporine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319633
Cytiva Solution de pénicilline streptomycine glutamine HyClone™
Code produit 2625065
MP Biomedicals™ Ampicilline, sel de sodium
Code produit 10031553
Fisher Bioreagents Sulfate de kanamycine (poudre blanche), Fisher BioReagents
Code produit 11415691
MP Biomedicals™ Ionomycine
Complétez votre commande
Questions fréquemment posées
Les antibiotiques peuvent être classés en plusieurs types en fonction de leur structure chimique et de leur mécanisme d'action. Voici sept types majeurs :
- Pénicillines : Ces antibiotiques, tels que l'amoxicilline et la pénicilline, agissent en interférant avec la synthèse des parois cellulaires bactériennes.
- Céphalosporines : Similaires aux pénicillines, les céphalosporines (par exemple, la céphalexine, la ceftriaxone) perturbent également la synthèse des parois cellulaires bactériennes, mais ont un spectre d'activité plus large.
- Macrolides : Cette classe, comprenant l'azithromycine et l'érythromycine, inhibe la synthèse des protéines bactériennes en se liant à la sous-unité ribosomique 50S.
- Fluoroquinolones : Les antibiotiques comme la ciprofloxacine et la lévofloxacine agissent en inhibant la gyrase et la topoisomérase IV bactériennes, des enzymes essentielles à la réplication de l'ADN.
- Tétracyclines : La tétracycline et la doxycycline inhibent la synthèse des protéines en se liant à la sous-unité ribosomique 30S, empêchant l'ajout d'acides aminés à la chaîne peptidique en croissance.
- Aminoglycosides : Ces antibiotiques, tels que la gentamicine et l'amikacine, inhibent également la synthèse des protéines en se liant à la sous-unité ribosomique 30S, mais nécessitent souvent un transport dépendant de l'oxygène dans la cellule bactérienne.
- Sulfamides : Le sulfaméthoxazole, souvent combiné avec le triméthoprime (comme dans le co-trimoxazole), inhibe la synthèse de l'acide folique, nécessaire à la synthèse de l'ADN et de l'ARN bactérien.
Ces catégories englobent une large gamme d'antibiotiques utilisés pour traiter diverses infections bactériennes.
Certains antibiotiques courants pour les bactéries Gram-positives et Gram-négatives sont :
Bactéries Gram-positives
- Pénicillines : Pénicilline G, Amoxicilline
- Céphalosporines : Céphalexine
- Macrolides : Érythromycine, Azithromycine
- Glycopeptides : Vancomycine
- Lincosamides : Clindamycine
Bactéries Gram-négatives
- Aminoglycosides : Gentamicine, Amikacine
- Fluoroquinolones : Ciprofloxacine, Lévofloxacine
- Céphalosporines : Ceftriaxone, Ceftazidime
- Carbapénèmes : Imipénème, Méropénème
- Monobactames : Aztréonam
Antibiotiques à large spectre
- Tétracyclines : Doxycycline
- Sulfamides : Triméthoprime-sulfaméthoxazole
- Pénicillines à spectre étendu : Pipéracilline
Ces antibiotiques sont choisis en fonction du type de bactérie, du site de l'infection et des schémas de résistance.
Lors de la sélection des antibiotiques pour les applications de culture cellulaire, considérez les cinq facteurs suivants :
Spectre d'activité : Choisissez un antibiotique qui cible les contaminants spécifiques (bactéries, champignons, mycoplasmes) que vous essayez de contrôler sans affecter les cellules eucaryotes de votre culture.
Cytotoxicité : Assurez-vous que l'antibiotique ne nuit pas aux cellules cultivées. Certains antibiotiques peuvent être toxiques pour les cellules eucaryotes à certaines concentrations, il est donc important d'utiliser une concentration efficace contre les contaminants mais sûre pour vos cellules.
Résistance : Soyez conscient du potentiel de développement de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques. Utiliser les antibiotiques de manière judicieuse et alterner ou combiner différents antibiotiques peut aider à atténuer ce risque.
Stabilité : Prenez en compte la stabilité de l'antibiotique dans les conditions de culture. Certains antibiotiques peuvent se dégrader avec le temps ou sous certaines conditions (par exemple, lumière, température), réduisant ainsi leur efficacité.
Compatibilité avec les conditions expérimentales : Assurez-vous que l'antibiotique choisi n'interfère pas avec vos essais ou conditions expérimentales. Par exemple, certains antibiotiques peuvent interférer avec des voies cellulaires spécifiques ou des essais utilisés pour mesurer la viabilité ou la fonction cellulaire.
Ces considérations vous aideront à garantir que l'antibiotique contrôle efficacement la contamination tout en maintenant la santé et l'intégrité de vos cultures cellulaires.