Spectrophotomètres UV-Vis
Mesurez l'absorbance de la lumière UV et visible d'un échantillon avec nos spectrophotomètres de table/portables de grandes marques. Avec différentes longueurs d'onde et largeurs de bande spectrale, nos spectrophotomètres sont adaptés à l'analyse de la pureté des échantillons, à la quantification des acides nucléiques/protéines et au contrôle de la qualité.
EN VEDETTE
Spectrophotomètres visibles Thermo Scientific™ GENESYS™ 30
Effectuez des analyses de base et complexes avec les spectrophotomètres GENESYS™, une solution intuitive et fiable pour l'éducation ou le laboratoire.
GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometers
MESURES RÉPÉTITIVES
Spectrophotomètres Thermo Scientific™ GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis
Effectuer des mesures quantitatives dans le cadre de contrôles qualité industriels de routine
Fournit l'automatisation pour des options à haut débit et une résistance à la lumière ambiante.
GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis Spectrophotometers
FACILE À UTILISER
Spectrophotomètre à faisceau unique visible Jenway™ modèle 7300
Idéal pour les tests de routine dans les laboratoires cliniques, vétérinaires, pharmaceutiques et de contrôle qualité.
Utilise un logiciel basé sur des icônes et dispose d'un système de navigation amélioré pour une utilisation simple et intuitive.
Jenway™ Model 7300 Visible Single Beam Spectrophotometer
Complétez votre commande - Offres exceptionnelles
FAQ
Un spectrophotomètre UV-Vis est un instrument d'analyse utilisé pour mesurer l'absorbance ou la transmission de la lumière ultraviolette (UV) et visible (Vis) par un échantillon. Il fonctionne dans une plage de longueurs d'onde d'environ 200 à 800 nanomètres, couvrant à la fois les spectres UV et visible.
Voici son fonctionnement :
L'instrument utilise une source lumineuse émettant à la fois de la lumière UV et visible. La lumière est dirigée à travers un monochromateur, qui isole des longueurs d'onde spécifiques. La longueur d'onde sélectionnée traverse l'échantillon. La lumière traversant l'échantillon est ensuite détectée et mesurée. L'instrument calcule l'absorbance ou la transmission de la lumière par l'échantillon et affiche les résultats.
La spectrophotométrie UV-Vis est couramment utilisée dans divers domaines, notamment la chimie, la biologie et les sciences de l'environnement, pour des applications telles que :
  • Détermination de la concentration d'une substance en solution
  • Caractérisation des propriétés optiques des matériaux
  • Analyse de la cinétique des réactions chimiques
  • Étude des spectres d'absorption des composés
Le principe fondamental de la spectrophotométrie UV-Vis est la loi de Beer-Lambert, qui relie l'absorbance de la lumière à la concentration de l'espèce absorbante dans l'échantillon :
  • A = ϵ⋅c⋅l
  • où :
    • A est l'absorbance
    • ϵ est l'absorptivité molaire
    • C est la concentration de l'échantillon
    • l est la longueur du trajet optique de la cellule d'échantillon.
La spectroscopie UV-Vis peut fournir une mine d’informations sur un échantillon, y compris :
  • Concentration d’une substance : en appliquant la loi de Beer-Lambert, la spectroscopie UV-Vis peut déterminer la concentration d’une espèce absorbante dans une solution. Cela est particulièrement utile dans l’analyse quantitative
  • Spectre d’absorption : Il peut fournir le spectre d’absorption d’une substance, qui est un tracé de l’absorbance en fonction de la longueur d’onde. Cela peut être utilisé pour identifier et caractériser des substances en fonction de leurs empreintes spectrales uniques
  • Composition chimique : En analysant les pics d’absorption, vous pouvez déduire des informations sur la composition chimique et la structure d’un composé. Différents groupes fonctionnels absorbent la lumière à des longueurs d’onde caractéristiques
  • Pureté d’un échantillon : La présence d’impuretés peut souvent être détectée par des pics d’absorption inattendus ou des écarts dans le spectre d’absorption attendu.
  • Cinétique de réaction : la spectroscopie UV-Vis peut être utilisée pour étudier la cinétique des réactions chimiques en surveillant les changements d’absorbance au fil du temps. Cela aide à comprendre les taux de réaction et les mécanismes
  • Interactions moléculaires : Il peut être utilisé pour étudier les interactions entre molécules, telles que la liaison d’un ligand à une protéine. Les changements dans le spectre d’absorption peuvent indiquer des changements conformationnels ou une formation complexe
  • Analyse de la couleur : La couleur d’une substance, qui est liée à son absorption dans le visible, peut être analysée quantitativement en utilisant la spectroscopie UV-Vis. Cela est utile dans des industries comme l’alimentation, le textile et les peintures
  • Photostabilité et dégradation : UV-Vis peut être utilisé pour étudier la stabilité des composés sous exposition à la lumière en surveillant les changements dans leurs spectres d’absorption au fil du temps
Lors du choix d'un spectrophotomètre UV-Vis, tenez compte des cinq facteurs clés suivants pour vous assurer qu'il répond à vos besoins spécifiques :
  • Gamme de longueurs d'onde et résolution : Assurez-vous que l'instrument couvre la plage nécessaire à vos applications. Les spectrophotomètres UV-Vis standard couvrent généralement la plage de 200 à 800 nm, mais certaines applications peuvent nécessiter des plages étendues. Une résolution plus élevée (bande passante plus faible) permet une meilleure différenciation entre des caractéristiques spectrales rapprochées. Assurez-vous que la résolution répond aux exigences de vos analyses.
  • Exactitude et précision : La précision photométrique désigne la précision avec laquelle l'instrument peut mesurer l'absorbance ou la transmittance. Une précision photométrique élevée est essentielle pour une analyse quantitative fiable. La reproductibilité désigne la capacité de l'instrument à fournir des résultats cohérents sur plusieurs mesures. Une précision élevée est essentielle pour la reproductibilité et la fiabilité.
  • Sensibilité et limites de détection : La capacité du spectrophotomètre à détecter de faibles variations d'absorbance est particulièrement importante pour les échantillons à faible concentration. Tenez compte de la concentration minimale d'analyte détectable avec précision par l'instrument.
  • Manipulation et débit des échantillons : Assurez-vous que le spectrophotomètre est compatible avec les types et les tailles de cuvettes que vous prévoyez d'utiliser. Si vous devez analyser un grand nombre d'échantillons, privilégiez des fonctionnalités telles que des passeurs automatiques d'échantillons ou des supports multi-cuves qui automatisent et accélèrent le processus.
  • Logiciel et analyse des données : Le logiciel doit être convivial et intuitif, facilitant son utilisation et l'analyse des données. Assurez-vous qu'il offre les outils nécessaires au traitement des données, tels que l'identification des pics, la correction de la ligne de base et l'analyse quantitative. Vérifiez si le logiciel permet d'exporter facilement les données dans des formats compatibles avec les autres outils d'analyse que vous utilisez.
D'autres facteurs peuvent être pris en compte, notamment la taille et l'encombrement de l'instrument, sa facilité d'entretien, ainsi que les options d'assistance et de garantie du fabricant. Le choix du spectrophotomètre UV-Vis adapté implique de concilier ces facteurs en fonction de vos besoins analytiques spécifiques et de votre budget.
Ressources et informations connexes
Spectrophotomètres UV-Vis Evolution
Des solutions UV-Vis fiables et polyvalentes pour obtenir vos réponses rapidement.
Evolution UV-Vis Spectrophotometers
Spectrophotomètres GENESYS Vis et UV-Vis
Trouvez des informations sur les spectrophotomètres GENESYS Vis et UV-Vis, développés pour les utilisateurs, conçus pour les résultats.
GENESYS Vis and UV-Vis Spectrophotometers
Développez votre analyse de la bière avec les spectrophotomètres GENESYS Vis et UV-Vis
Votre meilleure bière, à chaque fois, avec le logiciel BeerCraft. Mettez en œuvre des tests analytiques pour un brassage plus régulier.
Expand your beer analysis with GENESYS Vis and UV-Vis Spectrophotometers
Achetez par marque