Extraction et purification d’ADN
L'isolement de l'ADN à partir d'échantillons et sa purification ultérieure nécessitent une gamme de réactifs et de consommables. Nous proposons une gamme complète de kits et de produits chimiques pour la purification de l'ADN plasmidique, de l'ADN PCR et génomique, ainsi que pour l'extraction sur gel.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 10054394
Code produit 11941411
Code produit 11452420
Code produit 10004064
Code produit 11551645
Code produit 11452410
Code produit 10218134
Code produit 10591758
Code produit 11783299
Code produit 30067474
Code produit 16336542
Complétez votre commande
Code produit 7161465
Les Indispensables
Code produit 4926479
Code produit 4926452
Code produit 10202540
Code produit 10571031
Code produit 3973089
Code produit 15341672
Code produit 4520372
Code produit 4926484
Questions fréquemment posées
Le but de l'extraction et de la purification de l'ADN est d'isoler l'ADN des cellules ou des tissus afin qu'il puisse être utilisé pour diverses applications en aval. Ces applications incluent :
- Recherche génétique : Étudier la structure, la fonction et la régulation des gènes
- Diagnostics : Identifier les troubles génétiques, les maladies infectieuses et autres conditions de santé
- Analyse médico-légale : Analyser l'ADN des scènes de crime à des fins d'identification
- Biotechnologie : Ingénierie génétique, clonage et production d'organismes génétiquement modifiés (OGM)
- Développement pharmaceutique : Découverte et développement de nouveaux médicaments et thérapies
- Science agricole : Sélectionner des plantes et des animaux avec des traits désirables
L'extraction et la purification de l'ADN garantissent que l'ADN obtenu est exempt de contaminants tels que les protéines, les lipides et autres composants cellulaires qui pourraient interférer avec ces applications.
Pour purifier l'ADN après l'extraction, les méthodes courantes incluent :
- Extraction au phénol-chloroforme : Élimine les protéines à l'aide de phénol et de chloroforme, suivie d'une précipitation à l'éthanol.
- Précipitation à l'éthanol : L'ADN est précipité avec de l'éthanol et de l'acétate de sodium, puis lavé avec de l'éthanol à 70 %.
- Méthodes basées sur des colonnes de silice : L'ADN se lie aux colonnes de silice, les contaminants sont éliminés et l'ADN est élué.
- Méthodes basées sur des billes magnétiques : L'ADN se lie aux billes magnétiques, les contaminants sont éliminés et l'ADN est élué.
- Ultracentrifugation sur gradient de densité de chlorure de césium : Utilise l'ultracentrifugation pour séparer l'ADN en fonction de la densité.
Chaque méthode est choisie en fonction des exigences de pureté et des ressources disponibles.
La filtration est importante dans l'extraction de l'ADN pour plusieurs raisons :
- Élimination des débris : Elle aide à éliminer les matières particulaires, telles que les fragments cellulaires et les matériaux non dissous, qui pourraient interférer avec les étapes suivantes du processus d'extraction
- Amélioration de la pureté : En éliminant les contaminants, la filtration garantit que l'ADN extrait est plus propre et plus adapté aux applications en aval telles que la PCR, le séquençage et le clonage
- Prévention des dommages aux équipements : La filtration protège les équipements de laboratoire (par exemple, centrifugeuses, pipettes) contre les obstructions et les dommages potentiels causés par les débris
- Amélioration de la précision : Des échantillons plus propres conduisent à des résultats plus précis et fiables dans l'analyse génétique et d'autres applications
Globalement, la filtration est une étape cruciale pour garantir la qualité et l'intégrité de l'ADN extrait.