403 Forbidden
403 Forbidden
nginx
Prepared Microbiology Media
Milieux microbiologiques préparés
Les milieux de culture préparés permettent de réduire le temps de préparation des expériences de culture cellulaire. Notre gamme comprend des lames, des plaques, des tubes, des bouteilles et des sacs préparés, ainsi que des milieux solides et liquides.
À L'AFFICHE
Thermo Scientific™ Columbia Agar avec milieu de sang de mouton
Isoler et cultiver des micro-organismes fastidieux.
Thermo Scientific™ Columbia Agar with Sheep Blood Medium
PRÉ-REMPLI
Plaques d'agar Sartorius BACTair™, Sabaroud Dextrose S
Pour une récupération attendue des micro-organismes en suspension dans l'air
Obtenir la récupération la plus élevée des bactéries et les effets de dessiccation les plus faibles.
Permet aux micro-organismes viables de se développer dans des conditions optimales. 
Sartorius BACTair™ Agar Plates, Sabaroud Dextrose S
PRÊT À L'EMPLOI
Thermo Scientific™ XLD Agar (EP, USP, JP, BP)
Dépister les pathogènes entériques dans des échantillons de flore mixte
Le milieu est conforme aux formulations des pharmacopées (EP, USP, JP, BP).
Thermo Scientific™ XLD Agar (EP, USP, JP, BP)
Complétez votre commande - Bonnes affaires
Foire aux questions
La sélection du milieu de microbiologie préparé approprié dépend de plusieurs facteurs liés aux besoins spécifiques de votre expérience ou application. Voici des considérations clés pour guider votre sélection :
Type de microorganisme :
  • Bactéries : Agar nutritif, agar de soja tryptique ou agar sang pour la croissance bactérienne générale
  • Champignons : Agar dextrose Sabouraud ou agar dextrose pomme de terre
  • Pathogènes spécifiques : Milieux spécialisés comme l'agar MacConkey pour les bactéries Gram-négatives ou l'agar sel mannitol pour les Staphylocoques
Objectif de l'expérience :
  • Isolation et Culture Pure : Utilisez des milieux solides comme l'agar nutritif ou l'agar sang pour isoler les colonies
  • Enrichissement : Utilisez des milieux liquides comme le bouillon nutritif pour augmenter le nombre de microorganismes
  • Différenciation : Utilisez des milieux différentiels comme l'agar MacConkey pour distinguer différents microorganismes en fonction des changements de couleur ou d'autres réactions
  • Croissance Sélective : Utilisez des milieux sélectifs qui inhibent les microorganismes indésirables tout en permettant la croissance des organismes cibles. Par exemple, l'agar Eosine Bleu de Méthylène (EMB) pour les bactéries Gram-négatives
Besoins nutritionnels :
  • Besoins Nutritionnels Généraux : Utilisez des milieux riches en nutriments comme l'agar ou le bouillon de soja tryptique
  • Organismes Exigeants : Utilisez des milieux enrichis comme l'agar sang ou l'agar chocolat qui fournissent des nutriments supplémentaires
Tests physiologiques et biochimiques :
  • Fermentation des Carbohydrates : Utilisez des milieux comme le bouillon rouge phénol avec des carbohydrates spécifiques
  • Test de Motilité : Utilisez des milieux semi-solides comme l'agar de motilité
  • Activité Enzymatique : Utilisez des milieux comme l'agar amidon pour tester l'activité de l'amylase ou l'agar caséine pour l'activité de la protéase
Conditions environnementales :
  • Aérobie vs. Anaérobie : Assurez-vous que les milieux et les conditions d'incubation correspondent aux besoins en oxygène des microorganismes
Protocoles réglementaires et standards :
  • Laboratoires Cliniques et Diagnostiques : Suivez les exigences standardisées des milieux établies par des organismes réglementaires comme le CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)
Les termes "boîte de Petri" et "boîte d'agar" sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils se réfèrent à différents aspects des outils de culture microbiologique :
Boîte de Petri :
Une boîte de Petri est un plat peu profond, cylindrique et couvert, fabriqué en verre ou en plastique. C'est un contenant utilisé pour contenir des milieux de culture et faire croître des microorganismes. La boîte elle-même ne contient aucun milieu ou nutriment lorsqu'elle est vide.
Boîte d'Agar :
Une boîte d'agar est une boîte de Petri qui a été remplie d'un milieu nutritif à base d'agar. L'agar est une substance gélatineuse dérivée d'algues, utilisée pour solidifier le milieu nutritif. La boîte d'agar sert de milieu de culture où les microorganismes peuvent être cultivés et observés.
Les milieux de microbiologie préparés se présentent sous diverses formes, chacune conçue pour des usages spécifiques. Voici des exemples de différents types :
Milieux à Usage Général :
  • Agar Nutritif (NA) : Utilisé pour la culture générale d'une large variété de microorganismes non exigeants
  • Agar de Soja Tryptone (TSA) : Un autre milieu à usage général adapté à la croissance d'une large gamme de microorganismes
Milieux Sélectifs :
  • Agar MacConkey : Sélectif pour les bactéries Gram-négatives et différencie les fermentateurs de lactose des non-fermentateurs
  • Agar Sel Mannitol (MSA) : Sélectif pour les Staphylocoques en raison de sa haute concentration en sel et différencie selon la fermentation du mannitol
Milieux Différentiels :
  • Agar Sang : Utilisé pour différencier les bactéries selon leurs propriétés hémolytiques (par exemple, hémolyse alpha, bêta et gamma)
  • Agar Eosine Bleu de Méthylène (EMB) : Différencie les fermentateurs de lactose, qui produisent des colonies sombres, des non-fermentateurs, qui produisent des colonies incolores
Milieux Enrichis :
  • Agar Chocolat : Enrichi avec des globules rouges lysés, utilisé pour cultiver des organismes exigeants comme Haemophilus influenzae et les espèces de Neisseria
  • Agar Sang : Enrichi avec du sang entier pour soutenir la croissance de bactéries exigeantes et observer l'activité hémolytique
Milieux d'Enrichissement :
  • Bouillon Sélénite F : Utilisé pour enrichir les espèces de Salmonella à partir d'échantillons fécaux et autres
  • Bouillon Tétrathionate : Milieu d'enrichissement pour l'isolement des espèces de Salmonella et Shigella
Milieux de Transport :
  • Milieu de Amies : Utilisé pour le transport d'échantillons cliniques, maintenant la viabilité des pathogènes sans promouvoir leur croissance
Ressources et informations connexes
Guide des médias préparé
Pour l'isolement, l'identification, la différenciation et l'antibiogramme des micro-organismes.
Prepared Media Guide
Thermo Scientific Precis Methods
Détection et dénombrement plus précis des agents pathogènes d'origine alimentaire grâce aux milieux de culture de nouvelle génération.
Thermo Scientific Precis Methods
Acheter par marque